Learn More
Acide 3-(9-anthryl)propionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417117 5 g 5g
15427117 250 mg 250mg
15407117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15417117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34184.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 41034-83-7 | C17H14O2 | 250.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41034-83-7
Formule moléculaire C17H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.30
Numéro MDL MFCD00068641
Clé InChI BDGMYCZUEIGHJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-anthracenepropionic acid, 3-anthracen-9-yl propanoic acid, 3-anthracen-9-yl-propionic acid, 9-anthracenepropanoic acid, 3-9-anthryl propanoic acid, 9apa, 9-anthracenepropanoicacid, 9-an-thracenepropionic acid, 3-9-anthryl-propionic acid, 3-anthracen-9-ylpropionic acid
CID PubChem 170457
Nom IUPAC Acide 3-anthracène-9-ylpropanoïque
SMILES OC(=O)CCC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(9-Anthryl)propionic acid
Point de fusion 193°C to 197°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 250.3
Pourcentage de pureté 96%