Learn More
3,9-Bis(1,1-diméthyle-2-hydroxyéthyle)-2,4,8,10-tétraoxaspiro[5,5 ] undécane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane |
| Point de fusion | 197°C to 200°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1574570 |
| Poids de la formule | 304.39 |
| Pourcentage de pureté | 97% |