Learn More
Acide 3-[(9H-fluoren-9-ylméthoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10031344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10031344 5 g Flacon en verre ambré 5g
10021344 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10031344 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07963DE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 176442-21-0
Formule moléculaire C22H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 375.38
Numéro MDL MFCD02682203
Clé InChI WGBZDECNYLZYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid,n-fmoc protected, 3-hydroxy-5-9h-fluorene-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid,3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxy
CID PubChem 11057866
Nom IUPAC Acide 3-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-5-hydroxybenzoïque
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC(=CC(=C4)C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 375.38
Pourcentage de pureté 97%