Learn More
3-acétamido-2,4-diméthylphénol, TRC
Code produit 30313684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313684 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313684 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA150535100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetamido-2,4-dimethylphenol
CAS 100445-95-2
Formule moléculaire C10H13NO2
Quantité 100 mg
Synonyme N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-6-4-5-9(13)7(2)10(6)11-8(3)12/h4-5,13H,1-3H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)Nc1c(C)ccc(O)c1C
Nom IUPAC N-(3-hydroxy-2,6-diméthylphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Poids de la formule 179.0946