Learn More
3-acétamido-2,4-diméthylphénol, TRC
Code produit 30312356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312356 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1505351G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetamido-2,4-dimethylphenol
CAS 100445-95-2
Formule moléculaire C10H13NO2
Quantité 1 g
Synonyme N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-6-4-5-9(13)7(2)10(6)11-8(3)12/h4-5,13H,1-3H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)Nc1c(C)ccc(O)c1C
Nom IUPAC N-(3-hydroxy-2,6-diméthylphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Poids de la formule 179.0946