Learn More
3’-Acetamidoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484833 100 g 100g
11474833 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484833 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12188.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7463-31-2 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7463-31-2
Formule moléculaire C10H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.203
Numéro MDL MFCD00032278
Clé InChI AFZTYHRVDOKRKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-acetamidoacetophenone, n-3-acetylphenyl acetamide, 3'-n-acetylamino acetophenone, 3'-acetylacetanilide, 3-acetamidoacetophenone, 3-acetamido acetophenone, m-acetylaminoacetophenone, 3-acetylacetanilide, acetamide, n-3-acetylphenyl
CID PubChem 346202
Nom IUPAC N-(3-acétylphényl)acétamide
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Acetamidoacetophenone
Point de fusion 125°C to 129°C
Quantité 100 g
Beilstein 2363443
Poids de la formule 177.2
Pourcentage de pureté 98%