Learn More
Acide 3-acétamidobenzèneboronique, 98%
Code produit 11410308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410308 1 g 1g
11420308 5 g 5g
11430308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410308 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23833.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS : 78887-39-5 | C8H10BNO3 | 178,982 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78887-39-5
Formule moléculaire C8H10BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 178.982
Numéro MDL MFCD00236013
Clé InChI IBTSWKLSEOGJGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylaminophenylboronic acid, 3-acetamidophenyl boronic acid, 3-acetamidobenzeneboronic acid, 3-acetylaminophenyl boronic acid, m-acetamidophenylboronic acid, boronic acid, 3-acetylamino phenyl, n-3-dihydroxyboranyl phenyl acetamide, 3-acetylamino phenylboronic acid
CID PubChem 157274
Nom IUPAC Acide3-acétamidophényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)NC(=O)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetamidobenzeneboronic acid
Point de fusion ∼263°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 3278316
Poids de la formule 178.98
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement