Learn More
Acide 3-acétamidobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422638 100 g 100g
11412638 25 g 25g
11432638 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15902.22
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 587-48-4 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 587-48-4
Formule moléculaire C9H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 179.175
Numéro MDL MFCD00013983
Clé InChI RGDPZMQZWZMONQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylamino benzoic acid, benzoic acid, 3-acetylamino, 3-acetylaminobenzoic acid, m-acetylaminobenzoic acid, benzoic acid, m-acetamido, n-acetyl-m-aminobenzoic acid, 3-acetylamino-benzoic acid, 3-acetylamino-benzoicaci, 3-acetamidobenzoicacid, 3'-carboxyacetanilide
CID PubChem 48847
Nom IUPAC 3-acide acétamidobenzoïque
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetamidobenzoic acid
Point de fusion 249°C to 252°C
Quantité 100 g
Beilstein 2210867
Poids de la formule 179.18
Pourcentage de pureté 98%