Learn More
3-acétamidophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11349519 25 g 25g
11435103 100 g 100g
11445103 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349519 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12764.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 621-42-1 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-42-1
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00002263
Clé InChI QLNWXBAGRTUKKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetamidophenol, n-3-hydroxyphenyl acetamide, metacetamol, 3'-hydroxyacetanilide, m-acetamidophenol, 3-hydroxyacetanilide, n-acetyl-m-aminophenol, m-hydroxyacetanilide, 3-acetylamino phenol, metalid
CID PubChem 12124
ChEBI CHEBI:76987
Nom IUPAC N-(3-hydroxyphényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC(=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetamidophenol
Point de fusion 146°C to 149°C
Quantité 25 g
Beilstein 907998
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 99%