Learn More
3-acétamidophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11435103
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11435103 100 g 100g
11349519 25 g 25g
11445103 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11435103 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12764.22
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 621-42-1 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 621-42-1
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00002263
Clé InChI QLNWXBAGRTUKKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetamidophenol, n-3-hydroxyphenyl acetamide, metacetamol, 3'-hydroxyacetanilide, m-acetamidophenol, 3-hydroxyacetanilide, n-acetyl-m-aminophenol, m-hydroxyacetanilide, 3-acetylamino phenol, metalid
CID PubChem 12124
ChEBI CHEBI:76987
Nom IUPAC N-(3-hydroxyphényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC(=CC=C1)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Acetamidophenol
Point de fusion 146°C to 149°C
Quantité 100 g
Beilstein 907998
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Acetamidophenol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Acetamidophenol