Learn More
3-Acétopropanol (mélange de monomère et de dimère), TRC
Code produit 30325782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325782 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325782 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA16402010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-hydroxypentan-2-one
CAS 1071-73-4
Formule moléculaire C5H10O2
Quantité 10 g
Synonyme 1-Hydroxy-4-pentanone, 3-Acetyl-1-propanol, γ-Acetopropyl Alcohol, 4-Oxo-1-pentanol, 5-Hydroxy-2-pentanone, 5-Hydroxy-n-pentan-2-one, NSC 19158, NSC 33940, γ-Acetopropanol
Formule InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3
SMILES O=C(CCCO)C
Nom IUPAC 5-hydroxypentan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Poids de la formule 102.07