Learn More
Ester pinacol d’acide 3-acétoxy-1-propénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385535 250 mg 250mg
11375535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11385535 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19700.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 161395-97-7 | C11H19BO4 | 226.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 161395-97-7
Formule moléculaire C11H19BO4
Poids moléculaire (g/mol) 226.08
Numéro MDL MFCD03788751
Clé InChI ZXBRLGZFCXGTBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl allyl acetate, 2-3-acetoxy-1-propenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-propen-1-yl acetate, 2e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl prop-2-en-1-yl acetate, e-3-acetoxy-1-propenylboronic acid 2,3-dimethylbutane-2,3-diyl ester
CID PubChem 11264613
Nom IUPAC [(E)-3-(4,4,5,5-tetraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)prop-2-enyl] acétate
SMILES CC(=O)OCC=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
Indice de réfraction 1.4485
Quantité 250 mg
Beilstein 6923397
Poids de la formule 226.08
Pourcentage de pureté 97%