Learn More
3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30804508
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30804508 25 g
30790911 100 g
30798037 1 g
30803932 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30804508 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1185025g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
CAS 168899-58-9
Formule moléculaire C10H10O4
Numéro MDL MFCD00957176
Quantité 25 g
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC(C(O)=O)=C1C
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Pourcentage de pureté 98%