Learn More
Acide 3-acétoxy-2-méthylbenzoïque, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11349495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349495 25 g 25g
11339495 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349495 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18719.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 168899-58-9
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.186
Numéro MDL MFCD00957176
Clé InChI LHVJUPHCLWIPLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetoxy-2-methylbenzoic acid, 2-methyl-3-acetoxybenzoic acid, 3-acetoxy-2-methyl benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methyl, 3-acetoxy-2-methyl-benzoic acid, acmc-209dz2, ksc495o2n, 3-acetyloxy-2-methyl-benzoic acid
CID PubChem 3798557
Nom IUPAC Acide3-acétyloxy-2-méthylbenzoïque
SMILES CC1=C(C=CC=C1OC(=O)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
Point de fusion 149°C to 150°C
Quantité 25 g
Beilstein 3271605
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 99%