Learn More
Anhydride de l'acide 3-acétoxy-3-méthylpentane-1,5-dioïque, TRC
Code produit 30323272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323272 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323272 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA167565500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetoxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid Anhydride
CAS 87894-65-3
Formule moléculaire C8 H10 O5
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H10O5/c1-5(9)13-8(2)3-6(10)12-7(11)4-8/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC(=O)OC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
Nom IUPAC acétate de (4-méthyl-2,6-dioxooxan-4-yl) ;
Poids moléculaire (g/mol) 186.16
Poids de la formule 186.0528