Learn More
Anhydride de l'acide 3-acétoxy-3-méthylpentane-1,5-dioïque, TRC
Code produit 30327431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327431 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327431 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1675651G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetoxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid Anhydride
CAS 87894-65-3
Formule moléculaire C8 H10 O5
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10O5/c1-5(9)13-8(2)3-6(10)12-7(11)4-8/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC(=O)OC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
Nom IUPAC acétate de (4-méthyl-2,6-dioxooxan-4-yl) ;
Poids moléculaire (g/mol) 186.16
Poids de la formule 186.0528