Learn More
Anhydride de l'acide 3-acétoxy-3-méthylpentane-1,5-dioïque, TRC
Code produit 30316258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316258 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316258 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1675652.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetoxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid Anhydride
CAS 87894-65-3
Formule moléculaire C8 H10 O5
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10O5/c1-5(9)13-8(2)3-6(10)12-7(11)4-8/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC(=O)OC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
Nom IUPAC acétate de (4-méthyl-2,6-dioxooxan-4-yl) ;
Poids moléculaire (g/mol) 186.16
Poids de la formule 186.0528
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.