Learn More
3-acétoxyindole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Acetoxyindole |
| CAS | 608-08-2 |
| Formule moléculaire | C10 H9 N O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1H-Indol-3-ol, 3-acetate, 1H-Indol-3-ol, acetate (ester) (9CI), Indol-3-ol, acetate (7CI), Indol-3-ol, acetate (ester) (8CI), Indoxyl acetate (6CI), 1H-Indol-3-yl acetate, 3-Acetoxyindole, 3-Indolyl acetate, 3-Indoxyl acetate, NSC 13964 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nom IUPAC | Acétate de 1H-indol-3-yl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 175.18 |
| Poids de la formule | 175.0633 |