Learn More
3-acétoxyindole, TRC
Code produit 30316231
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316231 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316231 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1658505G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetoxyindole
CAS 608-08-2
Formule moléculaire C10 H9 N O2
Quantité 5 g
Synonyme 1H-Indol-3-ol, 3-acetate, 1H-Indol-3-ol, acetate (ester) (9CI), Indol-3-ol, acetate (7CI), Indol-3-ol, acetate (ester) (8CI), Indoxyl acetate (6CI), 1H-Indol-3-yl acetate, 3-Acetoxyindole, 3-Indolyl acetate, 3-Indoxyl acetate, NSC 13964
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
Nom IUPAC Acétate de 1H-indol-3-yl
Poids moléculaire (g/mol) 175.18
Poids de la formule 175.0633