Learn More
3-acétyl-2,4-diméthylpyrrole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11966591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11966591 50 g Flacon en verre -
10273980 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11966591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102510500
 Article restreint
Expédition estimée: 27-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 2386-25-6 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2386-25-6
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Clé InChI VGZCKCJMYREIKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetyl-2,4-dimethylpyrrole, 2,4-dimethyl-3-acetylpyrrole, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2,4-dimethylpyrrol-3-yl methyl ketone, ethanone, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl, ketone, 2,4-dimethylpyrrol-3-yl methyl, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, 2,4-dimethyl-3-acetyl-pyrrole, 3-acetyl-2,5-dimethyl-pyrrole, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-ethanone
CID PubChem 15163
Nom IUPAC 1-(2,4-diméthyl-1H-pyrrol-3-yl)éthanone
SMILES CC1=CNC(=C1C(=O)C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Acetyl-2, 4-dimethylpyrrole
Point de fusion 136.0°C to 139.0°C
Couleur Marron à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement