Learn More
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10381284 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10381284 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10381284 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 309620010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 36157-40-1
Formule moléculaire C6H4Cl2OS
Poids moléculaire (g/mol) 195.057
Numéro MDL MFCD00014522
Clé InChI GYFDNIRENHZKGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetyl-2,5-dichlorothiophene, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethan-1-one, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethan-1-one, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethanone, 2,5-dichloro-3-thienyl methyl ketone, ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl, 1-2,5-dichloro-thiophen-3-yl-ethanone, 1-2,5-dichlorothien-3-yl ethan-1-one, zlchem 481
CID PubChem 118920
Nom IUPAC 1-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(SC(=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetyl-2, 5-dichlorothiophene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 36°C to 40°C
Couleur Brown to Tan
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 195.07
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Chunks