Learn More
3-Acétyl-2,5-dichlorothiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421548 100 g 100g
11401548 5 g -
11411548 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421548 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13867.22
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 36157-40-1 | C6H4Cl2OS | 195.057 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36157-40-1
Formule moléculaire C6H4Cl2OS
Poids moléculaire (g/mol) 195.057
Numéro MDL MFCD00014522
Clé InChI GYFDNIRENHZKGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetyl-2,5-dichlorothiophene, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethan-1-one, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethan-1-one, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethanone, 2,5-dichloro-3-thienyl methyl ketone, ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl, 1-2,5-dichloro-thiophen-3-yl-ethanone, 1-2,5-dichlorothien-3-yl ethan-1-one, zlchem 481
CID PubChem 118920
Nom IUPAC 1-(2,5-dichlorothiophène-3-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(SC(=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Point de fusion 37°C to 39°C
Point d’ébullition 120°C to 122°C (4 mmHg)
Point d’éclair 110°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 121288
Poids de la formule 195.07
Pourcentage de pureté 98%