Learn More
3-Acétyl-2-méthyl-5-phénylthiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313147 5 g 5g
11303147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13554.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 40932-63-6 | Molecular Formula: C13H12OS | Molecular Weight: 216.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40932-63-6
Formule moléculaire C13H12OS
Poids moléculaire (g/mol) 216.30
Numéro MDL MFCD00151790
Clé InChI GREAZYFTAJMZFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene, 1-2-methyl-5-phenylthiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenylthien-3-yl ethanone, ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl, acmc-20anao, 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiohene, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thiophenyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl-ethanone
CID PubChem 2728765
Nom IUPAC 1-(2-méthyl-5-phénylthiophène-3-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C)SC(=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene
Point de fusion 67°C to 69°C
Quantité 5 g
Beilstein 8481276
Poids de la formule 216.3
Pourcentage de pureté 98%