Learn More
3-acétyl-3-chlorodihydrofuranone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Acetyl-3-chlorodihydrofuranone |
| CAS | 2986-00-7 |
| Formule moléculaire | C6 H7 Cl O3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7ClO3/c1-4(8)6(7)2-3-10-5(6)9/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C1(Cl)CCOC1=O |
| Nom IUPAC | 3-acétyl-3-chlorooxolan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.57 |
| Poids de la formule | 162.0084 |