Learn More
3-acétyl-4-hydroxycoumarine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Acetyl-4-hydroxycoumarin |
| CAS | 2555-37-5 |
| Formule moléculaire | C11H8O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 3-Acetyl-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, NSC 11840, 4-Hydroxy-3-acetylcoumarin, 3-Acetyl-4-hydroxy-2H-chromen-2-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H8O4/c1-6(12)9-10(13)7-4-2-3-5-8(7)15-11(9)14/h2-5,13H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C1=C(O)c2ccccc2OC1=O |
| Nom IUPAC | 3-acétyl-4-hydroxychromen-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 204.18 |
| Poids de la formule | 204.0423 |