Learn More
3-acétyl-4-méthylpyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456197 5 g 5g
15446197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456197 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33380.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 51227-30-6 | C8H9NO | 135.166 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51227-30-6
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.166
Numéro MDL MFCD08447082
Clé InChI LCEINQHGZAFADC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-methylpyridin-3-yl ethanone, 3-acetyl-4-methylpyridine, 1-4-methyl-3-pyridinyl ethanone, 1-4-methyl-3-pyridinyl-ethanone, 1-4-methylpyridin-3-yl ethan-1-one, 1-4-methyl-pyridin-3-yl-ethanone, ethanone, 1-4-methyl-3-pyridinyl, 4-methyl-3-acetylpyridine, 3-acetyl-4-picoline, methyl 4-picolyl ketone
CID PubChem 10942481
Nom IUPAC 1-(4-méthylpyridine-3-yl)éthanone
SMILES CC1=C(C=NC=C1)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetyl-4-methylpyridine
Point d’ébullition 57°C to 58°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.5295
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 96%