Learn More
3-acétyl-5-bromopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314296 5 g 5g
11304296 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314296 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19362.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 38940-62-4 | C7H6BrNO | 200.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38940-62-4
Formule moléculaire C7H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 200.04
Numéro MDL MFCD03086033
Clé InChI LDBPZEQZCOUYFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetyl-5-bromopyridine, 1-5-bromopyridin-3-yl ethanone, 1-5-bromopyridin-3-yl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-3-pyridinyl, 3-bromo-5-acetylpyridine, 1-5-bromo-3-pyridyl ethanone, 5-acetyl-3-bromopyridine, 1-5-bromo-3-pyridinyl ethanone, pubchem15626, acmc-1aglt
CID PubChem 820423
Nom IUPAC 1-(5-bromopyridine-3-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(Br)=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetyl-5-bromopyridine
Point de fusion 77°C to 79°C
Quantité 5 g
Beilstein 112808
Poids de la formule 200.03
Pourcentage de pureté 97%