Learn More
3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione |
| CAS | 520-45-6 |
| Formule moléculaire | C8H8O4 |
| Numéro MDL | MFCD00066709 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | CC(C1C(C=C(C)OC1=O)=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |