Learn More
3-acétylacétanilide, TRC
Code produit 30312146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312146 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312146 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA13300050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylacetanilide
CAS 7463-31-2
Formule moléculaire C10H11NO2
Quantité 50 mg
Synonyme N-(3-Acetylphenyl)acetamide, 2-Acetamidoacetophenone, NSC 404340
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-7(12)9-4-3-5-10(6-9)11-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
SMILES CC(=O)Nc1cccc(c1)C(=O)C
Nom IUPAC N-(3-acétylphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Poids de la formule 177.079