Learn More
3-acétylacétanilide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Acetylacetanilide |
| CAS | 7463-31-2 |
| Formule moléculaire | C10H11NO2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | N-(3-Acetylphenyl)acetamide, 2-Acetamidoacetophenone, NSC 404340 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H11NO2/c1-7(12)9-4-3-5-10(6-9)11-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,13) |
| SMILES | CC(=O)Nc1cccc(c1)C(=O)C |
| Nom IUPAC | N-(3-acétylphényl)acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 177.2 |
| Poids de la formule | 177.079 |