Learn More
Ester méthylique de l'acide 3-(acétylamino)-1,2-benzènedicarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(Acetylamino)-1,2-benzenedicarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 144841-10-1 |
| Formule moléculaire | C11H11NO5 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11NO5/c1-6(13)12-8-5-3-4-7(11(16)17-2)9(8)10(14)15/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(NC(=O)C)c1C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-acétamido-6-méthoxycarboxycarbonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 237.21 |
| Poids de la formule | 237.0637 |