Learn More
3-acétylaminotoluène, TRC
Code produit 30311994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311994 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311994 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA168335100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylaminotoluene
CAS 537-92-8
Formule moléculaire C9 H11 N O
Quantité 100 g
Synonyme Acetamide, N-(3-methylphenyl)-, m-Acetotoluidide (7CI,8CI), N-(3-Methylphenyl)acetamide, 1-Acetamido-3-methylbenzene, 3-Acetamidotoluene, 3-Methylacetanilide, 3'-Methylacetanilide, Aceto-m-aminotoluene, N-Acetyl-3-methylaniline, N-Acetyl-m-toluidine, N-m-Tolylacetamide, NSC 3103, m-Acetotoluide, m-Methylacetanilide, m-N-Acetyltoluidine, m-Tolylacetamide
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES CC(=O)Nc1cccc(C)c1
Nom IUPAC N-(3-méthylphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Poids de la formule 149.0841