Learn More
Acide 3-acétylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475477 5 g 5g
11465477 1 g 1g
11485477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11475477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23478.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 204841-19-0 | C8H9BO3 | 163.967 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 204841-19-0
Formule moléculaire C8H9BO3
Poids moléculaire (g/mol) 163.967
Numéro MDL MFCD01074678
Clé InChI SJGGDZCTGBKBCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylphenyl boronic acid, 3-acetylbenzeneboronic acid, 3-acetylphenylboronicacid, m-acetylphenylboronic acid, 3'-boronoacetophenone, boronic acid, 3-acetylphenyl, 1-3-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, pubchem2751, acmc-209faq, 3-acetylphenyboronic acid
CID PubChem 2734310
ChEBI CHEBI:86552
Nom IUPAC Acide(3-acétylphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylbenzeneboronic acid
Point de fusion ∼200°C to 205°C
Quantité 5 g
Beilstein 8255673
Poids de la formule 163.97
Pourcentage de pureté 97%