Learn More
Chlorure de 3-acétylbenzenesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425167 5 g 5g
15415167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32447.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 73035-16-2 | C8H7ClO3S | 218.651 g/mol
Classical acetamidomalonate addition/decarboxylative hydrolysis as the key step for the generation of the amino acidic moiety starting from 4-ethylsulfonyl-α-bromoacetophenone prepared in two steps from commercially available 4-acetyl-benzenesulfonyl chloride. This then treated with sodium sulfite in basic aqueous conditions yielded the sodium sulfinate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’addition classique d’acétamidomalonate / hydrolyse décarboxylative comme étape clé pour la génération de la fraction amino-acide à partir de 4-éthylsulfonyl-α-bromoacétophénone préparée en deux étapes à partir4 du chlorure d’acétyl-benzènesulfonyle disponible dans le commerce. Ceci est ensuite traité avec du sulfite de sodium dans des conditions aqueuses basiques et conduit au sulfinate de sodium.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73035-16-2
Formule moléculaire C8H7ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 218.651
Numéro MDL MFCD03424979
Clé InChI CGMBNEIGZOCPPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-acetylphenylsulfonyl chloride, 3-acetyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-acetyl, m-chlorosulfonylacetophenone, 3-acetyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-acetyl, benzene sulfonylchloride 3-acetyl, benzenesulfonyl chloride, 3-acetyl-9ci
CID PubChem 2756260
Nom IUPAC 3-chlorure d’acétylbenzènesulfonyle
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 42°C to 43°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 218.66
Pourcentage de pureté 97%