Learn More
Acide 3-acétylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491637 1 g 1g
11401647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25616.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 586-42-5 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-42-5
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00045847
Clé InChI CHZPJUSFUDUEMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-acetylbenzoic acid, benzoic acid, 3-acetyl, 3-acetylbenzoicacid, 3-acetophenonecarboxylic acid, acetophenone-3-carboxylic acid, 3-acetyl benzoic acid, 3-acetyl-benzoic acid, hypnone-m-carboxylic acid, 3-1-oxoethyl benzoic acid, 3-acetylbenzoic acid
CID PubChem 220324
Nom IUPAC Acide3- acétylbenzoïque
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylbenzoic acid
Point de fusion 162°C to 166°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 98%