Learn More
3-Acetylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10384402 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10384402 1 g Flacon en verre 1g
10512242 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10384402 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 366500010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-42-5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00045847
Clé InChI CHZPJUSFUDUEMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-acetylbenzoic acid, benzoic acid, 3-acetyl, 3-acetylbenzoicacid, 3-acetophenonecarboxylic acid, acetophenone-3-carboxylic acid, 3-acetyl benzoic acid, 3-acetyl-benzoic acid, hypnone-m-carboxylic acid, 3-1-oxoethyl benzoic acid, 3-acetylbenzoic acid
CID PubChem 220324
Nom IUPAC Acide3- acétylbenzoïque
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylbenzoic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 163.0°C to 171.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H8O3
Formule linéaire CH3COC6H4COOH
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Acetylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.