Learn More
3-Acetylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10750781 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10750781 5 g Flacon en verre 5g
10261383 1 g Flacon en verre 1g
10311144 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10750781 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 307840050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6136-68-1
Formule moléculaire C9H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Numéro MDL MFCD00001806
Clé InChI SBCFGFDAZCTSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-cyanoacetophenone, 3'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 3-acetyl, 3-cyanoacetophenone, 3-acetyl-benzonitrile, unii-tsj72034p9, 3-acetylbenzenecarbonitrile, m-acetylbenzonitrile, 3-acetyl benzonitrile, pubchem12649
CID PubChem 80222
Nom IUPAC 3-acetylbenzonitrile
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylbenzonitrile
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 96.0°C to 100.0°C
Couleur Marron à jaune orangé
Point d’ébullition 120.0°C (5.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COC6H4CN
Quantité 5 g
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Powder