Learn More
3-acétylbenzonitrile, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Preparation of (q2-2-Acetyl-4-cyanophenyl)tetra- carbonylmanganese by Reaction of 3-Acetylbenzonitrile with Benzylpentacarbonylmanganese. Four aromatic amidoximes were synthesized by reacting hydroxylamine with 1,3 -dicyanobenzene, 1,4- dicyanobenzene, 3-acetylbenzonitrile, and 4-acetylbenzonitrile. Darzens condensation of 3-acetylbenzonitrile provided aldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Préparation du (q2-2-acétyl-4-cyanophényl)manganèse tétracarbonyle par réaction du 3-acétylbenzonitrile avec le benzyl pentacarbonylmanganèse. Quatre amidoximes aromatiques ont été synthétisés par réaction de l’hydroxylamine avec le 1,3-dicyanobenzène, le 1,4-dicyanobenzène, le 3-acétylbenzonitrile et le 4-acétylbenzonitrile. La condensation de Darzens du 3-acétylbenzonitrile a donné de l’aldéhyde.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Acetylbenzonitrile |
| Point de fusion | 97°C to 101°C |
| Point d’ébullition | 120°C (5 mmHg) |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3439 |
| Beilstein | 2079629 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 145.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |
Sécurité et traitement
- 3-Acetylbenzonitrile
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Acetylbenzonitrile