Learn More
3-acétylcoumarine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424204 25 g 25g
11414204 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424204 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12532.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3949-36-8 | C11H8O3 | 188.182 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3949-36-8
Formule moléculaire C11H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.182
Numéro MDL MFCD00006853
Clé InChI CSPIFKKOBWYOEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylcoumarin, 3-acetyl-2h-chromen-2-one, coumarin, 3-acetyl, 2h-1-benzopyran-2-one, 3-acetyl, 3-acetyl-2-oxochromene, 3-acetylcoumarine, pubchem8664, maybridge1_000885, prestwick0_000891, prestwick1_000891
CID PubChem 77553
Nom IUPAC 3-acétylchromen-2-one
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylcoumarin
Point de fusion 119°C to 124°C
Quantité 25 g
Beilstein 143498
Poids de la formule 188.18
Pourcentage de pureté ≥98%