Learn More
3-Acétyldéoxynivalenol, TRC
Code produit 18013720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18013720 5 mg 5mg
18082930 1 mg 1mg
18090910 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18013720 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1735055MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50722-38-8
Formule moléculaire C17 H22 O7
Poids moléculaire (g/mol) 338.35
Synonyme (3α,7α)-3-(Acetyloxy)-12,13-epoxy-7,15-dihydroxytrichothec-9-en-8-one, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-en-8-one deriv., 3-Acetyldeoxynivalenol, 3α-Acetoxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, DON 3-acetate, Dehydronivalenol monoacetate, Deoxynivalenol 3-acetate, Deoxynivalenol monoacetate, Monoacetyldeoxynivalenol, NSC 267036
Nom IUPAC [(1R,2R,3S,7R,9R,10R,12S)-3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-1,5-diméthyl-4-oxospiro[8-oxatricyclo[7.2.1.02,7]dodec-5-ène-12,2'-oxyrane]-10-yl] acétate
SMILES CC(=O)O[C@H]1C[C@]2(C)C3(CO3)[C@H]1O[C@H]4C=C(C)C(=O)[C@H](O)[C@@]24CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetyl-deoxynivalenol
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17?/m0/s1
Poids de la formule 338.1366