Learn More
3-Acétyldéoxynivalenol, TRC
Code produit 18090910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18090910 10 mg 10mg
18013720 5 mg 5mg
18082930 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18090910 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA17350510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50722-38-8
Formule moléculaire C17 H22 O7
Poids moléculaire (g/mol) 338.35
Synonyme (3α,7α)-3-(Acetyloxy)-12,13-epoxy-7,15-dihydroxytrichothec-9-en-8-one, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-en-8-one deriv., 3-Acetyldeoxynivalenol, 3α-Acetoxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, DON 3-acetate, Dehydronivalenol monoacetate, Deoxynivalenol 3-acetate, Deoxynivalenol monoacetate, Monoacetyldeoxynivalenol, NSC 267036
Nom IUPAC [(1R,2R,3S,7R,9R,10R,12S)-3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-1,5-diméthyl-4-oxospiro[8-oxatricyclo[7.2.1.02,7]dodec-5-ène-12,2'-oxyrane]-10-yl] acétate
SMILES CC(=O)O[C@H]1C[C@]2(C)C3(CO3)[C@H]1O[C@H]4C=C(C)C(=O)[C@H](O)[C@@]24CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetyl-deoxynivalenol
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17?/m0/s1
Poids de la formule 338.1366