Learn More
3-Acétylindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493317 25 g 25g
11483317 5 g 5g
11403327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16221.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 703-80-0 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 703-80-0
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.188
Numéro MDL MFCD00005626
Clé InChI VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylindole, 1-1h-indol-3-yl ethanone, 3-acetyl-1h-indole, ethanone, 1-1h-indol-3-yl, acetyl-3-indole, 1-1h-indol-3-yl-ethanone, ketone, indol-3-yl methyl, 3-acetyl indole, indol-3-yl methyl ketone, 1-1h-indol-3-yl ethan-1-one
CID PubChem 12802
Nom IUPAC 1-(1H-indol-3-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylindole
Point de fusion 186°C to 192°C
Quantité 25 g
Beilstein 122579
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 98%