Learn More
3-acétylindole, TRC
Code produit 30322939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322939 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322939 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA19222850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylindole
CAS 703-80-0
Formule moléculaire C10H9NO
Quantité 50 mg
Synonyme 1-(1H-Indol-3-yl)ethanone, 1-(1H-Indol-3-yl)ethan-1-one, 3-Acetyl-1H-indole, 3-Acetylindole, 3-Indolyl Methyl Ketone, NSC 47180, NSC 58084
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO/c1-7(12)9-6-11-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
SMILES CC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
Nom IUPAC 1-(1H-indol-3-yl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 159.18
Poids de la formule 159.0684