Learn More
3-acétylphénanthrène, TRC
Code produit 30316982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316982 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316982 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA188055500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylphenanthrene
CAS 2039-76-1
Formule moléculaire C16H12O
Quantité 500 mg
Synonyme 1-(3-Phenanthrenyl)ethanone, 1-(3-Phenanthryl)ethanone, 1-(Phenanthren-3-yl)ethanone, 3-Acetylphenanthrene, Methyl 3-phenanthryl Ketone, NSC 3192, 1-(3-Phenanthrenyl)ethanone
Formule InChI InChI=1S/C16H12O/c1-11(17)14-9-8-13-7-6-12-4-2-3-5-15(12)16(13)10-14/h2-10H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc2ccc3ccccc3c2c1
Nom IUPAC 1-phénanthréne-3-léthiodone
Poids moléculaire (g/mol) 220.27
Poids de la formule 220.0888