Learn More
3-acétylphénanthrène, TRC
Code produit 30328639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328639 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328639 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1880551G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylphenanthrene
CAS 2039-76-1
Formule moléculaire C16H12O
Quantité 1 g
Synonyme 1-(3-Phenanthrenyl)ethanone, 1-(3-Phenanthryl)ethanone, 1-(Phenanthren-3-yl)ethanone, 3-Acetylphenanthrene, Methyl 3-phenanthryl Ketone, NSC 3192, 1-(3-Phenanthrenyl)ethanone
Formule InChI InChI=1S/C16H12O/c1-11(17)14-9-8-13-7-6-12-4-2-3-5-15(12)16(13)10-14/h2-10H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc2ccc3ccccc3c2c1
Nom IUPAC 1-phénanthréne-3-léthiodone
Poids moléculaire (g/mol) 220.27
Poids de la formule 220.0888