Learn More
Isothiocyanate 3-acétylphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368245 1 g 1g
11378245 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368245 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10134.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 3125-71-1 | C9H7NOS | 177.221 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3125-71-1
Formule moléculaire C9H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 177.221
Numéro MDL MFCD00041081
Clé InChI RGANVWCPAAIVNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylphenyl isothiocyanate, 1-3-isothiocyanatophenyl ethanone, 3-acetylphenylisothiocyanate, 1-3-isothiocyanato-phenyl-ethanone, 3-acetylbenzenisothiocyanate, acmc-20anak, 3'-isothiocyanatoacetophenone, 3-methylcarbonylphenyl isothiocyanate, 1-3-isothiocyanatophenyl ethanone #, ethanone,1-3-isothiocyanatophenyl
CID PubChem 520515
Nom IUPAC 1-(3-isothiocyanatophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylphenyl isothiocyanate
Point de fusion ∼24°C
Point d’ébullition 135°C to 136°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Irritating
Indice de réfraction 1.648
Quantité 1 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2803021
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 177.23
Pourcentage de pureté 97%