Learn More
Acide 3-acétylphénylboronique, TRC
Code produit 30309728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309728 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309728 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA188838250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 3-Acetylphenylboronic acid
CAS 204841-19-0
Formule moléculaire C8H9BO3
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
Nom IUPAC (3-acetylphenyl)boronic acid
Poids moléculaire (g/mol) 163.97
Poids de la formule 164.0645
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.