Learn More
3-acétylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422377
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11422377 500 g 500g
11402377 25 g 25g
11412377 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14246.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 350-03-8 | C7H7NO | 121.139 g/mol
3-Acetylpyridine used as an intermediate for the synthesis of risedronate sodium, inhibitor of bone resorption. It is also used in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-acétylpyridine est utilisée comme intermédiaire pour la synthèse du risédronate de sodium, inhibiteur de la résorption osseuse. Elle est également utilisée en parfumerie.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 350-03-8
Formule moléculaire C7H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 121.139
Numéro MDL MFCD00006396
Clé InChI WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one
CID PubChem 9589
Nom IUPAC 1-pyridine-3-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylpyridine
Point de fusion 12°C to 13°C
Densité 1.106
Point d’ébullition 218°C to 220°C
Point d’éclair 104°C (219°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.535
Quantité 500 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 107751
Merck Index 14,6116
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform. Miscible with water.
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.