Learn More
3-acétylpyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10080600 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10080600 10 g Flacon en verre 10g
10090600 100 g Flacon en verre 100g
10592534 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10080600 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102690100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 350-03-8 | C7H7NO | 121.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 350-03-8
Formule moléculaire C7H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
Numéro MDL MFCD00006396
Clé InChI WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one
CID PubChem 9589
Nom IUPAC 1-pyridine-3-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetylpyridine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 12.0°C to 13.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 220.0°C
Point d’éclair 104°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)COCH3
Indice de réfraction 1.5320 to 1.5350
Quantité 10 g
Beilstein 21,279
Merck Index 15,6189
Gravité spécifique 1.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in acids,miscible with organic solvents except ligroin
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Acetylpyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.