Learn More
3-Acetylpyridine, TRC
Code produit 30040625
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30040625 10 g 10g
18031830 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30040625 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA18760010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 350-03-8
Formule moléculaire C7 H7 N O
Poids moléculaire (g/mol) 121.14
Synonyme 1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-one, 3-Acetylpyridine
Nom IUPAC 1-pyridin-3-ylethanone
SMILES CC(=O)c1cccnc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(pyridin-3-yl)ethan-1-one
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,1H3
Poids de la formule 121.0528